SHC216V
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro Non-Target shRNA Control Transduction Particles
Targets no known genes from any species
Synonyme(s) :
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles, negative control, negative shRNA control, non-target control, non-target shRNA, non-target shRNA control, shRNA control
Gamme de produits
MISSION®
Concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Application
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable