SHC003H
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP™ Positive Control Transduction Particles, High Titer
TurboGFP™, High Titer, Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
Synonyme(s) :
MISSION®, MISSION® TurboGFP™ Control Transduction Particles
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
100
200
Gamme de produits
MISSION®
Concentration
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
Technique(s)
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Composants
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable