SHC002
MISSION® pLKO.1-puro Non-Mammalian shRNA Control Plasmid DNA
Targets no known mammalian genes
Synonyme(s) :
MISSION® Control Vectors
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
MISSION®
Concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
- to transduce RLE-6TN cells
- for the validation of Oct4-green fluorescent protein (GFP) mouse embryonic fibroblasts (MEFs)
- as a negative control for RNA knockdown
- for the knockdown of transmembrane prostate androgen-induced RNA (TMEPAI)
- in the infection mixture for lentivirus preparation
- for generating the puromycin-resistant ST14A (rat striatal neuronal cell line) cell populations
- to induce Ago2 (argonaute-2) down-regulation
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves