SH3031
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles
Epigenetic Regulators
Gamme de produits
MISSION®
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , DNMT1(1786) , DNMT3A(1788) , DNMT3B(1789) , DNMT3L(29947) , MGMT(4255) , N6AMT1(29104) , N6AMT2(221143) , SPEM1(374768) , TRDMT1(1787)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable