SH0121
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, DNA
Kinases
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
MISSION®
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Avg. Clones per Gene: 12.6
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
RNAi Consortium (TRC): Collaborative effort among academic labs and biotech/pharma institutes advancing RNA interference research.