Principaux documents
SDS7
Supelco
Molecular Weight Marker (M.W. 14,000-66,000)
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Adéquation
suitable for SDS-PAGE
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Contains a lyophilized mixture of the seven proteins with MW from 14-66 kDa.
Reconstitution
The marker mixture must be reconstituted with 1.5 mL of sample buffer (S 3401).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable