SCP0192
MMP 2 Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
253,00 $
About This Item
253,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
MMP 2 Substrate, fluorogenic,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥73%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable