Principaux documents
444221
Sigma-Aldrich
MMP-1/MMP-9 Substrate, Fluorogenic
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1 and MMP-9.
Synonyme(s) :
MMP-1/MMP-9 Substrate, Fluorogenic
1 MG
466,00 $
466,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
466,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C49H68N14O12S
Poids moléculaire :
1077.22
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
466,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
50% acetic acid: 10 mg/mL
Fluorescence
λex ~365 nm
λem ~450 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1 and MMP-9 (excitation maximum: 365 nm; emission maximum: 450 nm). Both enzymes cleave this substrate between Gly and Cys(Me), liberating a fluorescent cleavage product. Suitable for inhibitor screening and determining Ki values. Excitation max: ~365 nm; emission max: ~450 nm.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
MMP-1, MMP-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
{DNP-Pro-Cha-Gly-Cys(Me)-His-Ala-Lys(N-Me-Abz)-NH₂[Cha = β-cyclohexylalanyl; Abz = 2-aminobenzoyl (anthraniloyl)]
Autres remarques
Bickett, D.M., et al. 1993. Anal. Biochem. 212, 58.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable