Principaux documents
SCP0163
Sigma-Aldrich
H.I.V.-1 Protease Substrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H58N10O12
Poids moléculaire :
846.93
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥88%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Val-Val-NH2
Application
Acetyl-SQNYPVV-NH2 is used as a substrate of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) protease.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable