SCJ4600040
CF™ 640R amine
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
~1034 g/mol
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
ε (coefficient d'extinction)
105000 at 642 nm
Rapport des absorbances
A280/642 nm 0.37
Fluorescence
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 642 nm; λem 662 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable