SCJ4600020
CF™ 555 hydrazide
suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
~3000 g/mol
ε (coefficient d'extinction)
150000 at 555 nm
Rapport des absorbances
A280/555 nm 0.08
Fluorescence
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable