Principaux documents
SBR00051
Sigma-Aldrich
Chlorhydrate de Trizma®
pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
100 ML
104,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
104,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Beilstein:
3675235
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
10 mM
pH
8.5
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
10 mM Trizma® hydrochloride (pH 8.5) is a widely used buffer in molecular biology applications such as nucleic acid extraction and purification. No mixing or pH adjustment is necessary. Guaranteed accuracy for this buffer is ± 0.2 pH units at 25°C.
Application
Trizma® hydrochloride solution can be used:
  • As an elution buffer after PCR cleanup
  • As an elution buffer after DNA extraction
Notes préparatoires
Allow the buffer to reach room temperature before use.
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Prepared with BioUltra Trizma Base for molecular biology in 18 megaohm UV irradiated water. pH-adjusted and 0.2 μm filtered. The buffer was tested by 35 cycles of PCR for prokaryotic and eukaryotic DNA contamination. To keep the buffer contamination-free, it is recommended to use gloves and barrier-tip pipettes for dispensing. Between uses, keep the bottle closed and refrigerated, away from areas where DNA samples and PCR products may be stored.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany