SAB5703038
Anti-Phospho-Akt(pThr308) Antibody, clone 5E9G5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AKT1/AKT2/AKT3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5E9G5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MKTFC
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKT(207)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3