SAB5200110
Anti-AQP2 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-AQP-CD, Anti-AQP2, Anti-AQPCD, Anti-Aquaporin 2
624,00 $
About This Item
624,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 28.8 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Aqp2(25386)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable