Key Documents
SAB5702503
Sigma-Aldrich
Anti-HAPLN1 Antibody, clone 5O9U2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CRT1, CRTL1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5O9U2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
57 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
2.2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
VFCFTSNFNGRFYYLIHPTKLTYDEAVQACLNDGAQIAKVGQIFAAWKILGYDRCDAGWLADGSVRYPISRPRRRCSPTEAAVRFVGFPDKKHKLYGVYCFRAYN
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HAPLN1(1404)
Description générale
Stabilizes the aggregates of proteoglycan monomers with hyaluronic acid in the extracellular cartilage matrix.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-354 of human HAPLN1 (P10915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1