Principaux documents
AB2971
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-LAMP-1 (CD107a)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
25 μG
231,00 $
100 μG
624,00 $
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1131
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
231,00 $
100 μG
624,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1131
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMP1(3916)
Description générale
La protéine membranaire associée au lysosome 1 (LAMP-1) est une protéine membranaire de type 1 à passage unique hautement glycosylée appartenant à la famille des protéines membranaires associées au lysosome. Ces protéines composent l'essentiel de la membrane lysosomale et sont considérées comme des médiateurs majeurs de l'adhérence cellulaire grâce à l'interaction avec les récepteurs d'hydrates de carbone. La LAMP-1 achemine les ligands des hydrates de carbone vers les sélectines. On pense également qu'elle intervient dans la métastase des cellules tumorales.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la LAMP-1 au niveau du domaine topologique (luminal).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à la protéine LAMP-1 humaine au niveau du domaine topologique (luminal).
Épitope : domaine topologique (luminal)
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'utilisation de cet anticorps anti-LAMP-1 (CD107a) a été validée en western blotting et immunocytochimie pour la détection de la LAMP-1 (CD107a).
Sous-domaine de recherche
Apoptose – Autre
Marqueurs tumoraux
Western blotting (Snap i.d.) une concentration de 1 µg/ml d'un précédent lot a permis de détecter la protéine LAMP-1 dans 10 µg de lysat de cellules EL4.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un précédent lot a permis de détecter la protéine LAMP-1 dans des cellules NIH/3T3, A431 et HeLa.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules EL4.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la LAMP-1 dans 10 µg de lysat de cellules EL4.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 95 kDa. Bien que son PM théorique (calculé) soit de 45 kDa, la LAMP-1 est fortement glycosylée, et son PM attendu est donc généralement compris entre 90 et 120 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules EL4
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yoav Charpak-Amikam et al.
Scientific reports, 7(1), 8661-8661 (2017-08-19)
Human cytomegalovirus (HCMV) is a major human pathogen, causing serious diseases in immunocompromised populations and congenially infected neonates. One of the main immune cells acting against the virus are Natural Killer (NK) cells. Killing by NK cells is mediated by
Ariella Glasner et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(8), 3959-3969 (2015-09-16)
NK cells kill various cells using activating receptors, such as the natural cytotoxicity receptors (NCRs). NKp46 is a major NCR and is the only NCR expressed in mice (denoted Ncr1). Using Ncr1-deficient mice (Ncr1(gfp/pfp)) we demonstrated that Ncr1 controls various
Carolina Duarte et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(10), 2841-2851 (2022-04-17)
Emerging studies indicate that intracellular eukaryotic ceramide species directly activate cathepsin B (CatB), a lysosomal-cysteine-protease, in the cytoplasm of osteoclast precursors (OCPs) leading to elevated RANKL-mediated osteoclastogenesis and inflammatory osteolysis. However, the possible impact of CatB on osteoclastogenesis elevated by
Mark J G Bakkers et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(10), e2119676119-e2119676119 (2022-03-03)
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) is a rodent-borne zoonotic arenavirus that causes congenital abnormalities and can be fatal for transplant recipients. Using a genome-wide loss-of-function screen, we identify host factors required for LCMV entry into cells. We identify the lysosomal mucin
Runrun Li et al.
Analytical chemistry, 95(35), 13046-13054 (2023-08-24)
Polymer nanoparticles are widely used in drug delivery and are also a potential concern due to the increased burden of nano- or microplastics in the environment. In order to use polymer nanoparticles safely and understand their mechanism of action, it
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.