Principaux documents
SAB5702250
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN18.2 Antibody, clone 3J4G7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CLDN18,SFTA5,SFTPJ
100 μL
533,00 $
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
533,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3J4G7, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
1.191 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
This gene encodes a member of the claudin family. Claudins are integral membrane proteins and components of tight junction strands. Tight junction strands serve as a physical barrier to prevent solutes and water from passing freely through the paracellular space between epithelial or endothelial cell sheets, and also play critical roles in maintaining cell polarity and signal transductions. This gene is upregulated in patients with ulcerative colitis and highly overexpressed in infiltrating ductal adenocarcinomas. PKC/MAPK/AP-1 (protein kinase C/mitogen-activated protein kinase/activator protein-1) dependent pathway regulates the expression of this gene in gastric cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Immunogène
A synthetic peptide of human CLDN18.2.
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
IHC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3