Principaux documents
SAB5702202
Sigma-Aldrich
Anti-MNX1/HB9/HLXB9 Antibody, clone 9P1B7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HB9, HLXB9, HOXHB9, SCRA1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9P1B7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
41 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.30 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SQQLLELEHQFKLNKYLSRPKRFEVATSLMLTETQVKIWFQNRRMKWKRSKKAKEQAAQEAEKQKGGGGGAGKGGAEEPGAEELLGPPAPGDKGSGRRLRD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MNX1(3110)
Description générale
This gene encodes a nuclear protein, which contains a homeobox domain and is a transcription factor. Mutations in this gene result in Currarino syndrome, an autosomic dominant congenital malformation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human MNX1/HB9/HLXB9 (P50219).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1