Principaux documents
SAB5702158
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
rabbit monoclonal, 6C7K6
Synonyme(s) :
D22S749,Parvalbumin,PVALB,parvalbumin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Nom du produit
Anti-Parvalbumin (PVALB) Antibody, clone 6C7K6, Rabbit Monoclonal,
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6C7K6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
12 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSMTDLLNAEDIKKAVGAFSATDSFDHKKFFQMVGLKKKSADDVKKVFHMLDKDKSGFIEEDELGFILKGFSPDARDLSAKETKMLMAAGDKDGDGKIGVDEFSTLVAES
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PVALB(5816)
Description générale
The protein encoded by this gene is a high affinity calcium ion-binding protein that is structurally and functionally similar to calmodulin and troponin C. The encoded protein is thought to be involved in muscle relaxation. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2015]
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human Parvalbumin (PVALB) (P20472).
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1