Principaux documents
SAB5701558
Sigma-Aldrich
Anti-Galectin 1/LGALS1 antibody produced in rabbit
100 μL
587,00 $
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
587,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
2.05 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LGALS1(3956)
Description générale
The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. This gene product may act as an autocrine negative growth factor that regulates cell proliferation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human Galectin 1/LGALS1
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable