MABS1685
Anti-ARHGEF28 Antibody, clone 14C10.1
clone 14C10.1, from mouse
Synonyme(s) :
Rho guanine nucleotide exchange factor 28, 190 kDa guanine nucleotide exchange factor, p190-RhoGEF, p190RhoGEF, Rho guanine nucleotide exchange factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14C10.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Arhgef28(361882)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARHGEF28 in 10 µg of PC12 rat pheochromocytoma cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1