Principaux documents
SAB5701502
Sigma-Aldrich
Anti-SRSF1/SF2/ASF antibody produced in rabbit
100 μL
587,00 $
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
587,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
1.1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRSF1(6426)
Description générale
This gene encodes a member of the arginine/serine-rich splicing factor protein family. The encoded protein can either activate or repress splicing, depending on its phosphorylation state and its interaction partners. Multiple transcript variants have been found for this gene. There is a pseudogene of this gene on chromosome 13. [provided by RefSeq, Jun 2014]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human SRSF1/SRSF1/SF2/ASF
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable