MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5701408
Sigma-Aldrich
Anti-STK39 antibody produced in rabbit
100 μL
587,00 $
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
587,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
0.54 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK39(27347)
Description générale
This gene encodes a serine/threonine kinase that is thought to function in the cellular stress response pathway. The kinase is activated in response to hypotonic stress, leading to phosphorylation of several cation-chloride-coupled cotransporters. The catalytically active kinase specifically activates the p38 MAP kinase pathway, and its interaction with p38 decreases upon cellular stress, suggesting that this kinase may serve as an intermediate in the response to cellular stress. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human STK39
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable