MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5700890
Sigma-Aldrich
Anti- HMGB1 antibody produced in rabbit
100 μL
681,00 $
681,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
681,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
681,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
0.52 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HMGB1(3146)
Description générale
This gene encodes a protein that belongs to the High Mobility Group-box superfamily. The encoded non-histone, nuclear DNA-binding protein regulates transcription, and is involved in organization of DNA. This protein plays a role in several cellular processes, including inflammation, cell differentiation and tumor cell migration. Multiple pseudogenes of this gene have been identified. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human HMGB1 (NP_002119.1).
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable