Principaux documents
SAB5700877
Sigma-Aldrich
Anti-TFE3 antibody produced in rabbit
100 μL
587,00 $
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
587,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
0.75 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFE3(7030)
Description générale
This gene encodes a basic helix-loop-helix domain-containing transcription factor that binds MUE3-type E-box sequences in the promoter of genes. The encoded protein promotes the expression of genes downstream of transforming growth factor beta (TGF-beta) signaling. This gene may be involved in chromosomal translocations in renal cell carcinomas and other cancers, resulting in the production of fusion proteins. Translocation partners include PRCC (papillary renal cell carcinoma), NONO (non-POU domain containing, octamer-binding), and ASPSCR1 (alveolar soft part sarcoma chromosome region, candidate 1), among other genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2013]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human TFE3
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable