SAB4200803
Anti-TFE3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Class E basic helix-loop-helix protein 33, Anti-Transcription factor E3, Anti-bHLHe33
243,00 $
About This Item
243,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~60 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 4-8 μg/mL using human HeLa cells extract
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFE3(7030)
Description générale
Anti-TFE3 antibody specifically recognizes TFE3 from human and mouse origin.
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable