Principaux documents
SAB5700859
Sigma-Aldrich
Anti-MT-CYB antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
CYTB, MT-CYB, MTCYB, Mt-Cyb
100 μL
583,00 $
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
583,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
43
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1.02 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:200-1:1000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... mt-Cytb(17711)
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-CYB (NP_904340.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable