MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Principaux documents
SAB5700845
Sigma-Aldrich
Anti-SQSTM1/p62 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
A170, DMRV, FTDALS3, NADGP, OSIL, PDB3, SQSTM1, ZIP3, p60, p62, p62B
100 μL
583,00 $
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
583,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
38
47
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
3.14 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SQSTM1(8878)
Description générale
This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B (NF-kB) signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-440 of human SQSTM1 / p62 (NP_001135770.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable