MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Principaux documents
SAB5700665
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90B1 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
ECGP, GP96, GRP94, HEL-S-125m, HEL35, HSP90B1, TRA1
100 μL
583,00 $
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
583,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
92
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
2.16 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSP90B1(7184)
Description générale
This gene encodes a member of a family of adenosine triphosphate(ATP)-metabolizing molecular chaperones with roles in stabilizing and folding other proteins. The encoded protein is localized to melanosomes and the endoplasmic reticulum. Expression of this protein is associated with a variety of pathogenic states, including tumor formation. There is a microRNA gene located within the 5′ exon of this gene. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 1 and 15.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human HSP90B1 (NP_003290.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable