Principaux documents
SAB5700511
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STAT1-Y701 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
CANDF7, IMD31A, IMD31B, IMD31C, ISGF-3, STAT1, STAT1 alpha, STAT91
100 μL
583,00 $
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1520
Changer de vue
100 μL
583,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1520
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
83
87
Espèces réactives
mouse
Concentration
1.95 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr701)
Informations sur le gène
human ... STAT1(6772)
Description générale
The protein encoded by this gene is a member of the STAT protein family. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. This protein can be activated by various ligands including interferon-alpha, interferon-gamma, EGF, PDGF and IL6. This protein mediates the expression of a variety of genes, which is thought to be important for cell viability in response to different cell stimuli and pathogens. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.
Immunogène
A synthetic phosphorylated peptide around Y701 of human STAT1.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable