Principaux documents
SAB5700421
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GSK3A-S21 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
GSK3 alpha, GSK3A
100 μL
437,00 $
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1580
Changer de vue
100 μL
437,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1580
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
50
Espèces réactives
human
Concentration
2.24 mg/ml
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer21)
Informations sur le gène
human ... GSK3A(2931)
Description générale
This gene encodes a multifunctional Ser/Thr protein kinase that is implicated in the control of several regulatory proteins including glycogen synthase, and transcription factors, such as JUN. It also plays a role in the WNT and PI3K signaling pathways, as well as regulates the production of beta-amyloid peptides associated with Alzheimer′s disease.
Immunogène
A synthetic phosphorylated peptide around S21 of human GSK3A (NP_063937.2).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable