SAB5700317
Anti-Phospho-MDM2-S166 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
ACTFS, HDMX, MDM2, hdm2
583,00 $
About This Item
583,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
11-14
24-55
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
0.63 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer166)
Informations sur le gène
human ... MDM2(4193)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable