MABE1119
Anticorps anti-H2AK15ub, clone EDL H2AK15-4
clone EDL H2AK15-4, from mouse
Synonyme(s) :
Histone H2A, H2A, Histone H2A1
672,00 $
About This Item
672,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EDL H2AK15-4, monoclonal
Espèces réactives
Drosophila, human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIST1H2AG(8969)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter la protéine H2AK15ub dans des cellules U2OS [Wang, Z. et al. (2016). Genes Dev. 30(8):946-959].
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter H2AK13/15R et H2A Ub-Lysine15 dans des lysats de nucléosomes.
2 mg/ml
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1