Principaux documents
SAB5700036
Sigma-Aldrich
Anti-PIGR antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
PIGR
100 μL
583,00 $
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
583,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
83
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
2.63 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIGR(5284)
Description générale
This gene is a member of the immunoglobulin superfamily. The encoded poly-Ig receptor binds polymeric immunoglobulin molecules at the basolateral surface of epithelial cells; the complex is then transported across the cell to be secreted at the apical surface. A significant association was found between immunoglobulin A nephropathy and several SNPs in this gene.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 661-764 of human PIGR (NP_002635.2).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable