Principaux documents
SAB5600270
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
rabbit monoclonal, RM382
Synonyme(s) :
CD61, Integrin beta3A
100 μL
687,00 $
687,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1515
Changer de vue
100 μL
687,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
687,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1515
Nom du produit
Anti-Integrin beta3/CD61 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM382, purified immunoglobulin
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM382, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:250—1:500
western blot: 1:5000 — 1:25000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
Spécificité
This antibody reacts to Human Integrin beta3A / CD61.
Immunogène
A peptide corresponding to the internal region of human Integrin beta3.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable