SAB5600117
Anti-HA-Tag Chimeric antibody, Human Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMH02, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Human influenza hemagglutinin amino acids 98-106
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RMH02, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Technique(s)
ELISA: suitable (Capture: 0. 5 ug/mL – 2 ug/mL
Detection: 0.01 ug/mL – 0.5 ug/mL)
western blot: 0.1-1 μg/mL
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable