Principaux documents
SAB56000338
Sigma-Aldrich
Anti-PAX8 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM436, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
PAX8, Paired box protein Pax-8
100 μL
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM436, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:400
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAX8(7849)
Spécificité
This antibody reacts to human Paired box protein Pax-8. It may also react to mouse and rat Paired box protein Pax-8, as predicted by immunogen homology.
Immunogène
A peptide corresponding to corresponding to C-terminus of human Paired box protein Pax-8
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable