SAB4701139
Monoclonal Anti-CD235a-APC antibody produced in mouse
clone JC159
Synonyme(s) :
GPA, GYPA, Glycophorin A, PAS-2, Sialoglycoprotein alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JC159, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Numéro d'accès
P02724
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GYPA(2993)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable