SAB5300461
Monoclonal Anti-FOXP3 antibody produced in mouse
clone 2A11G9, ascites fluid
Synonyme(s) :
AIID, IPEX, JM2, PIDX, XPID
627,00 $
About This Item
627,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A11G9, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Foxp3(50943)
Description générale
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against Foxp3
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable