SAB5300345
Monoclonal Anti-ALPL antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AP-TNAP, APTNAP, HOPS, TNAP, TNSALP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
57.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALPL(249)
Catégories apparentées
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against ALPL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable