G6532
Anti-GroEL antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GroEL, GroEL Antibody - Anti-GroEL antibody produced in rabbit - Tested Applications: immunoblotting 1:80,000,indirect ELISA 1:40,000-1:80,000 - Sigma Aldrich G6532, Groel Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
E. coli
Technique(s)
indirect ELISA: 1:40,000-1:80,000
western blot: 1:80,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Escherichia coli ... groEL(913705) , groEL(913705)
Escherichia coli K12 ... Grol(948665)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable