SAB5200204
Monoclonal Anti-Hsp70 antibody produced in rat
clone 7FB, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Dm-hsp70, Anti-Hsp70Bb, Anti-dHsp70
640,00 $
About This Item
640,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7FB, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 70 kDa
Espèces réactives
Drosophila
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Drosophila melanogaster ... Hsp70Bb(48582)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable