SAB5200097
Anti-CANX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CANX, Anti-CNX, Anti-Calnexin-CT (Purified), Anti-IP90, Anti-P90
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 90 kDa
Espèces réactives
bovine, Drosophila (weak), monkey, chicken, guinea pig, human, hamster, Xenopus (weak), dog, quail, rat, mouse, sheep, pig, rabbit
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
dog ... CANX(403908)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable