SAB5200053
Monoclonal Anti-GABRA1 antibody produced in mouse
clone S96-55, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-AW061132, Anti-GABAARALPHA1 protein, S95-35, Anti-Gabrb-1, Anti-Gabrb1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S96-55, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 55 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Gabra1(14394)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable