Principaux documents
SAB5200045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRPV3 antibody produced in mouse
clone S59-20, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-TrpV3, S15-39, Anti-VRL3, Anti-vanilloid receptor 2
100 μG
461,00 $
461,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
461,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
461,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S59-20, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 70 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
Detects ~70 kDa.
Immunogène
Synthetic peptide amino acids 458-474 (cytoplasmic C-terminus) of rat TrpV3 Accession Number NP_001020928)
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable