SAB5200035
Monoclonal Anti-HCN4 antibody produced in mouse
clone S114-10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-HCN4, S141-10, Anti-hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium channel 4
651,00 $
About This Item
651,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S114-10, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 130 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... HCN4(59266)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable