ABE1408
Anti-DNA polymerase beta Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
DNA polymerase beta, DNA polymerase beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Polb(614688)
cat ... Polb(101099797)
dog ... Polb(494001)
frog ... Polb(448741)
human ... POLB(5423)
mouse ... Polb(18970)
rat ... Polb(29240)
rhesus monkey ... Polb(704801)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DNA polymerase beta in 10 µg of human and mouse testis tissue, Jurkat, and HeLa lysates.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable