SAB4701038
Monoclonal Anti-Actin (muscle) antibody produced in mouse
clone HHF35
Synonyme(s) :
Muscle specific actin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HHF35, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rabbit, nonhuman primates, cat, rat, dog
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Acta1(29437)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable