Principaux documents
SAB4700956
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ikaros antibody produced in mouse
clone 4E9
Synonyme(s) :
IK1, IKAROS, IKZF1, LYF1, Lymphoid transcription factor LyF-1, PPP1R92, PRO0758, ZNFN1A1
100 μG
592,00 $
592,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
592,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
592,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Numéro d'accès
BC018349.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IKZF1(10320)
Catégories apparentées
Description générale
The mouse monoclonal antibody 4E9 recognizes Ikaros, a transcription factor expressed broadly in hematopoietic progenitors and serving as a key regulator of lymphopoiesis.
Immunogène
Recombinant human Ikaros (C-terminal part)
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable