Documents
SAB4700827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LYN antibody produced in mouse
clone LYN-01
Synonyme(s) :
JTK8, p53Lyn, p56Lyn
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LYN-01, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
NM_002350.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LYN(4067)
Description générale
The antibody LYN-01 reacts with Lyn (p56/p53), a non-receptor Src-family tyrosine kinase expressed in hematopoietic tissues.
Immunogène
Bacterially expressed recombinant fragment of human Lyn (aa 8 - 238).
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.